Learn More
Ácido 4'-(bromometil)-[1,1'-bifenil]-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid |
| CAS | 150766-86-2 |
| Fórmula molecular | C14 H11 Br O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Telmisartan-Bromo Acid Impurity, Telmisartan Bromo Acid Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11BrO2/c15-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(bromometil)fenil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 291.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.9942 |