Learn More
4'-(Bromometil)-[1,1'-bifenil]-2-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide |
| CAS | 147404-72-6 |
| Fórmula molecular | C14 H12 Br N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-2-carboxamide, 4'-(bromomethyl)-, 4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide, 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12BrNO/c15-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14(16)17/h1-8H,9H2,(H2,16,17) |
| SMILES | NC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(bromometil)fenil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 290.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.0102 |