Learn More
Ácido 4-bromomandélico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479843 5 g 5 g
11489843 25 g 25 g
11499843 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479843 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12978.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6940-50-7 | C8H7BrO3 | 231.05 g/mol
4-Bromomandelic acid is used as a pharmaceutical intermediate. 4-bromomandelic acid is mainly used as an analytical reagent for zirconium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-bromomandélico se utiliza como intermediario farmacéutico. El ácido 4-bromomandélico se utiliza principalmente como reactivo analítico para el circonio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable a temperaturas y presiones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6940-50-7
Fórmula molecular C8H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 231.05
Número MDL MFCD00004232
Clave InChI BHZBRPQOYFDTAB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-bromomandelic acid, 2-4-bromophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-bromomandelic acid, p-bromo mandelic acid, 4-bromo-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, 4-bromo-.alpha.-hydroxy, 4-bromophenyl hydroxy acetic acid, 4-bromo-alpha-hydroxyphenylacetic acid, 4-bromo-hydroxybenzeneaceticacid, mandelic acid, p-bromo
PubChem CID 97930
Nombre IUPAC ácido 2-(4-bromofenil)-2-hidroxiacético
SMILES OC(C(O)=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromomandelic acid
Punto de fusión 115°C to 119°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1567909
Índice Merck 14,1424
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza ≥98%