Learn More
4-Bromoisoxazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15579573 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15579573 1 g 1 g
15589573 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15579573 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458730010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97925-43-4 | C3H2BrNO | 147.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97925-43-4
Fórmula molecular C3H2BrNO
Peso molecular (g/mol) 147.96
Clave InChI IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoisoxazole, 4-bormoisoxazole, isoxazole, 4-bromo, isoxazole, 4-bromo-6ci,9ci, 4-bromo isoxazole, 4-bromo-isoxazole, zlchem 1329
PubChem CID 3862248
Nombre IUPAC 4-bromo-1,2-oxazol
SMILES C1=C(C=NO1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoisoxazole
Punto de fusión 39.0°C to 41.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.96
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromoisoxazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.