Learn More
4-Bromoisoquinolina, TRC
Código de producto. 30346265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346265 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30346265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6844881G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoisoquinoline
CAS 1532-97-4
Fórmula molecular C9 H6 Br N
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6BrN/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-6H
SMILES Brc1cncc2ccccc12
Nombre IUPAC 4-bromoisoquinolina
Peso molecular (g/mol) 208.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.9684