Learn More
4-Bromoisoquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438506 100 g 100 g
11418506 5 g 5 g
11428506 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15951.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1532-97-4 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1532-97-4
Fórmula molecular C9H6BrN
Peso molecular (g/mol) 208.06
Número MDL MFCD00006904
Clave InChI SCRBSGZBTHKAHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoquinoline, 4-bromo, 4-bromo-isoquinoline, 4-isoquinolinyl bromide, 4-bromisochinolin, 4bromoisoquinoline, 4-bromoisoquinoline, 4-bromo isoquinoline, 4-bromoisoquinoline?, pubchem6212, acmc-1bu1h
PubChem CID 73743
Nombre IUPAC 4-bromoisoquinolina
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoisoquinoline
Punto de fusión 39°C to 43°C
Punto de ebullición 285°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 114431
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 98%