Learn More
4-Bromoisoquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromoisoquinoline |
| Punto de fusión | 39°C to 43°C |
| Punto de ebullición | 285°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 114431 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.06 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.