Learn More
Ácido 4-bromoisoftálico, TRC
Código de producto. 30338213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338213 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30338213 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6862085G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoisophthalic Acid
CAS 6939-93-1
Fórmula molecular C8H5BrO4
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic Acid, 1,3-Dicarboxy-4-bromobenzene, 1-Bromobenzene-2,4-dicarboxylic Acid, 4-Bromoisophthalic Acid, NSC 38770
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5BrO4/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Nombre IUPAC Ácido 4-bromoisoftálico
Peso molecular (g/mol) 245.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.9371