Learn More
4-Bromoisophthalic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10762705 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10762705 100 g Glass bottle 100 g
10523511 5 g Glass bottle 5 g
10317470 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762705 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151721000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6939-93-1
Fórmula molecular C8H5BrO4
Peso molecular (g/mol) 245.028
Número MDL MFCD00002404
Clave InChI MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromoisophthalicacid, 4-bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-bromobenzene-1,5-dicarboxylic acid, pubchem12479, chemwish ic03530, ksc354c4d, msqiezxcnyuwhn-uhfffaoysa
PubChem CID 81361
Nombre IUPAC ácido 4-bromobenceno-1,3-dicarboxílico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoisophthalic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 297.0°C to 299.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 838
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystalline Powder and/or Chunks
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromoisophthalic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.