Learn More
Ácido 4-bromoisoftálmico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424534 100 g 100 g
11404534 5 g 5 g
11414534 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424534 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13152.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6939-93-1 | C8H5BrO4 | 245.028 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6939-93-1
Fórmula molecular C8H5BrO4
Peso molecular (g/mol) 245.028
Número MDL MFCD00002404
Clave InChI MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromoisophthalicacid, 4-bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-bromobenzene-1,5-dicarboxylic acid, pubchem12479, chemwish ic03530, ksc354c4d, msqiezxcnyuwhn-uhfffaoysa
PubChem CID 81361
Nombre IUPAC ácido 4-bromobenceno-1,3-dicarboxílico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoisophthalic acid
Punto de fusión 296°C to 302°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1959392
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.03
Porcentaje de pureza 96%