Learn More
Clorhidrato de 4-bromoisoindolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10575870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10575870 1 g Frasco de vidrio 1 g
10725652 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10575870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435870010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 923590-95-8 | C8H8BrN·ClH | 234.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 923590-95-8
Fórmula molecular C8H8BrN·ClH
Peso molecular (g/mol) 234.52
Clave InChI FQHLHVFOJBANKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoisoindoline hydrochloride, 4-bromo-isoindoline hcl, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 4-bromo-1h-isoindoline hydrochloride, 4-bromoisoindoline hcl, 1h-isoindole, 4-bromo-2,3-dihydro-, hydrochloride 1:1, pubchem14849, acmc-209y8q, 4-bromo-isoindoline hydrochloride
PubChem CID 44228644
Nombre IUPAC 4-bromo-2,3-dihidro-1H-isoindol; clorhidrato
SMILES C1C2=C(CN1)C(=CC=C2)Br.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoisoindoline hydrochloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 269°C to 274°C
Color Blanco a amarillo
Análisis elemental 39.33 to 42.61 % C 5.73 to 6.21 % N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.52
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromoisoindoline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.