Learn More
4-bromoindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromoindole |
| CAS | 52488-36-5 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Br N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | GR80205X, Naratriptan Hydrochloride (GR85548A) related |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H |
| SMILES | Brc1cccc2[nH]ccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-Bromo-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 196.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.9684 |