Learn More
4-Bromoindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388716 5 g 5 g
11398716 250 mg 250 miligramos
11378716 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19417.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 52488-36-5 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
4-Bromoindole is a potential inhibitor of GSK-3. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromoindol es un inhibidor potencial de GSK-3. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz.& Almacenar a 4 °C. Almacenar en la oscuridad. Almacenar en gas inerte seco. Proteger del calor. Incompatible con calor, luz y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52488-36-5
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.047
Número MDL MFCD00671502
Clave InChI GRJZJFUBQYULKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoindole, 1h-indole, 4-bromo, 4-bromo-indole, pubchem7449, acmc-1amo5, ksc269g6j, grjzjfubqyulkl-uhfffaoysa
PubChem CID 676494
Nombre IUPAC 4-Bromo-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoindole
Punto de fusión 17°C
Densidad 1.563
Punto de ebullición 88°C to 90°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6545
Cantidad 5 g
Beilstein 114891
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 98%