Learn More
4-Bromoheptano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391717 25 g 25 g
11381717 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04807.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 998-93-6 | C7H15Br | 179.10 g/mol
4-Bromoheptane is used in the preparation of 4-nitro-heptane by reacting with sodium nitrite as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromoheptano se utiliza en la preparación de 4-nitro-heptano al reaccionar con nitrito de sodio como reactivo.
Solubilidad
Miscible con tetracloruro de carbono, cloroformo y benceno. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 998-93-6
Fórmula molecular C7H15Br
Peso molecular (g/mol) 179.10
Número MDL MFCD00039182
Clave InChI BNUTXEKPXPZAIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptane, 4-bromo, 4-bromo-heptane, acmc-20ammr, 4-bromoheptane 5g
PubChem CID 70460
Nombre IUPAC 4-bromoheptano
SMILES CCCC(Br)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoheptane
Densidad 1.14
Punto de ebullición 60°C to 62°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1697144
Información de solubilidad Miscible with carbon tetrachloride,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.11
Porcentaje de pureza 97%