Learn More
4-Bromofurano-2-carboxamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Reactant in the synthesis of 6-Phenanthridinones. Bromofuran-2-carboxamide used in the investigation of supramolecular amide and thioamide synthons in hydrogen bonding patterns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo en la síntesis de 6-fenantridinonas. El bromofurano-2-carboxamida se utilizó en la investigación de sintones de amida y tioamida supramoleculares en patrones de unión de hidrógeno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromofuran-2-carboxamide |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.99 |
| Porcentaje de pureza | 96% |