Learn More
4'-Bromoflavona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Bromoflavone |
| CAS | 20525-20-6 |
| Fórmula molecular | C15 H9 Br O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H9BrO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)15-9-13(17)12-3-1-2-4-14(12)18-15/h1-9H |
| SMILES | Brc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccccc3O2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-bromofenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 301.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.9786 |