Learn More
4-bromoestrona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromoestrone |
| CAS | 1630-82-6 |
| Fórmula molecular | C18H21BrO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21BrO2/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(20)17(19)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)21/h4,6,11-12,14,20H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(Br)c(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S)-4-bromo-3-hidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 349.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.0725 |