Learn More
Éter de 4-bromodifenilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15234604 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15234604 25 g 25 g
15224604 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15234604 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106890250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
CAS 101-55-3
Fórmula molecular C12H9BrO
Peso molecular (g/mol) 249.11
Clave InChI JDUYPUMQALQRCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromodiphenyl ether, 4-bromophenyl phenyl ether, 4-bromophenoxybenzene, p-bromodiphenyl ether, p-phenoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-phenoxy, p-bromophenyl phenyl ether, 4-bromodiphenylether, p-bromophenoxybenzene, ether, p-bromophenyl phenyl
PubChem CID 7565
ChEBI CHEBI:77421
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fenoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromodiphenyl ether
Punto de fusión 18.0°C
Densidad 1.4230g/mL
Punto de ebullición 305.0°C
Temperatura de inflamación >113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4OC6H5
Índice de refracción 1.6081
Cantidad 25 g
Beilstein 06,I,105
Gravedad específica 1.423
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromodiphenyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación