Learn More
Éter de 4-bromodifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361287 25 g 25 g
11371287 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01473.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101-55-3 | C12H9BrO | 249.107 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-55-3
Fórmula molecular C12H9BrO
Peso molecular (g/mol) 249.107
Número MDL MFCD00000094
Clave InChI JDUYPUMQALQRCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromodiphenyl ether, 4-bromophenyl phenyl ether, 4-bromophenoxybenzene, p-bromodiphenyl ether, p-phenoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-phenoxy, p-bromophenyl phenyl ether, 4-bromodiphenylether, p-bromophenoxybenzene, ether, p-bromophenyl phenyl
PubChem CID 7565
ChEBI CHEBI:77421
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fenoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromodiphenyl ether
Punto de fusión 17°C to 18°C
Densidad 1.42
Punto de ebullición 304°C to 305°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.608
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 1308972
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.11
Porcentaje de pureza 99%