Learn More
Éster benzoilmetil de ácido 4-bromocrotónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393227 25 g 25 g
11383227 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13765.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 154561-38-3 | Molecular Formula: C12H11BrO3 | Molecular Weight: 283.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154561-38-3
Fórmula molecular C12H11BrO3
Peso molecular (g/mol) 283.12
Número MDL MFCD00236054
Clave InChI JARTYZWEUJDLPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxo-2-phenylethyl 4-bromobut-2-enoate, acmc-20ajxj, 2-butenoic acid,4-bromo-, 2-oxo-2-phenylethyl ester
PubChem CID 53412107
Nombre IUPAC 4-bromobut-2-enoato de fenacilo
SMILES BrCC=CC(=O)OCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromocrotonic acid benzoylmethyl ester
Punto de fusión 89°C to 91°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3335
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.13
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación