Learn More
Ácido 4-bromocinámico, TRC
Código de producto. 30340983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340983 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30340983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6824355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromocinnamic Acid
CAS 1200-07-3
Fórmula molecular C9H7BrO2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-bromofenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 227.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9629