Learn More
Ácido 4-bromocinámico, predominantemente trans, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420423 5 g 5 g
11430423 25 g 25 g
11440423 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420423 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11503.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1200-07-3 | C9H7BrO2 | 227.06 g/mol
4-Bromocinnamic acid has been used in the preparation of: (E)-β-bromo-4-bromostyrene, 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isoquinoline, brominated dansyl derivative (4-bromophenyl)-4-(5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamido)butanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-bromocinámico se ha utilizado en la preparación de: (E)-β-bromo-4-bromoestireno; 2-amino-7-(piperidin-4-il)isoquinolina; ácido (4-bromofenil)-4-(5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonamido)butanoico a partir de un derivado bromado del dansilo.
Solubilidad
Soluble en alcohol, acetato de etilo y DMSO. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a - 20 °C. Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, alejado de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1200-07-3
Fórmula molecular C9H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 227.06
Número MDL MFCD00004394
Clave InChI CPDDDTNAMBSPRN-ZZXKWVIFSA-N
Sinónimo 4-bromocinnamic acid, p-bromocinnamic acid, 3-4-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,4, 2e-3-4-bromophenyl prop-2-enoic acid, trans-4-bromocinnamic acid, e-3-4-bromophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, 2e, 4-bromocinnamic acid, predominantly trans, rarechem bk hd c006
PubChem CID 737158
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-bromofenil)prop-2-enoico
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromocinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 260°C to 264°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 3538823
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ethyl acetate,DMSO. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.06
Porcentaje de pureza ≥98%