Learn More
4-bromocinamaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromocinnamaldehyde |
| CAS | 3893-18-3 |
| Fórmula molecular | C9 H7 Br O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+ |
| SMILES | Brc1ccc(\C=C\C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(4-bromofenil)prop-2-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 211.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.968 |