Learn More
4-(Bromoclorometil)-3-cloro-5-hidroxi-2(5H)-furanona (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Bromochloromethyl)-3-chloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 132059-51-9 |
| Fórmula molecular | C5 H3 Br Cl2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-4-(bromochloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, BMX 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3BrCl2O3/c6-3(8)1-2(7)5(10)11-4(1)9/h3-4,9H |
| SMILES | OC1OC(=O)C(=C1C(Cl)Br)Cl |
| Nombre IUPAC | 3-[bromo(cloro)metil]-4-cloro-2-hidroxi-2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 261.886 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.8643 |