Learn More
4-bromoclorobenceno-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromochlorobenzene-D4 |
| CAS | 134415-42-2 |
| Fórmula molecular | C6 D4 Br Cl |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo-6-chloro- (9 CI), 4-Bromochlorobenzene-d4, 4-Bromochlorobenzene-2,3,5,6-d4, 4-Bromochlorobenzene-D4, 3-Bromo-6-chlorobenzene-1,2,4,5-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-cloro-2,3,5,6-tetradeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 195.4776 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9436 g/mol |
| Mostrar más |