Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromochlorobenzene |
| Punto de fusión | 64.0°C to 67.0°C |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| Color | Blanco |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Densidad | 1.6510g/mL |
| Cantidad | 50 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Mostrar más |