Learn More
4-bromocatecol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromocatechol |
| CAS | 17345-77-6 |
| Fórmula molecular | C6H5BrO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-1,2-benzenediol, 4-Bromo-pyrocatechol, 1-Bromo-3,4-dihydroxybenzene, 3,4-Dihydroxybromobenzene, 4-Bromo-1,2-benzenediol, 4-Bromo-1,2-dihydroxybenzene, 4-Bromocatechol, 4-Bromopyrocatechol, 5-Bromo-2-hydroxyphenol, p-Bromocatechol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrO2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,8-9H |
| SMILES | Oc1ccc(Br)cc1O |
| Nombre IUPAC | 4-bromobenceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 189.01 |