Learn More
Cloruro de 4-bromobutirilo, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582841 5 g Frasco de vidrio 5 g
10351184 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10582841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303440050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 927-58-2 | C4H6BrClO | 185.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927-58-2
Fórmula molecular C4H6BrClO
Peso molecular (g/mol) 185.46
Número MDL MFCD00000753
Clave InChI LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride
PubChem CID 70225
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromobutanoilo
SMILES C(CC(=O)Cl)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobutyryl chloride
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo o rosa
Densidad 1.6020g/mL
Punto de ebullición 101°C (37.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)3COCl
Índice de refracción 1.4910 to 1.494
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.602
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.46
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido