Learn More
4-Bromobutironitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10477860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10477860 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10487860 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10477860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106800050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5332-06-9 | C4H6BrN | 148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5332-06-9
Fórmula molecular C4H6BrN
Peso molecular (g/mol) 148
Número MDL MFCD00001971
Clave InChI CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanide
PubChem CID 21412
Nombre IUPAC 4-bromobutanonitrilo
SMILES C(CC#N)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobutyronitrile
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4800g/mL
Punto de ebullición 205.0°C
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)3CN
Índice de refracción 1.4770 to 1.4790
Cantidad 5 mL
Beilstein 02, 283
Gravedad específica 1.48
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 148
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobutyronitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.