Learn More
Ácido 4-bromobutírico, TRC
Código de producto. 30346687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346687 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30346687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68204510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobutyric Acid
CAS 2623-87-2
Fórmula molecular C4H7BrO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Bromobutanoic Acid, 4-Bromobutyric Acid, Carboxypropyl Bromide, NSC 99322, γ-Bromobutyric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)CCCBr
Nombre IUPAC 4-ácido bromobutanoico
Peso molecular (g/mol) 167
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.9629