Learn More
Ácido 4-bromobutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10123140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10123140 5 g Frasco de vidrio 5 g
10306640 25 g Frasco de vidrio 25 g
10617492 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10123140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133470050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2623-87-2 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2623-87-2
Fórmula molecular C4H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL MFCD00002817
Clave InChI GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobutyric acid, butanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-n-butyric acid, butyric acid, 4-bromo, gamma-bromobutyric acid, rarechem al bo 0176, 4-bromobutyricacid, carboxypropyl bromide, 4-bromo-butyric acid, pubchem3754
PubChem CID 75809
Nombre IUPAC 4-ácido bromobutanoico
SMILES OC(=O)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobutyric acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 28°C to 32°C
Color Marrón
Punto de ebullición 301°C
Temperatura de inflamación 124°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)3COOH
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 283
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dilute alkali,soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 167
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobutyric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.