Learn More
Ácido 4-bromobutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415303 10 g 10 g
11425303 50 g 50 g
11435303 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415303 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12870.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2623-87-2 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
4-Bromobutyric acid is used as a bifunctional cross-linker and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-bromobutírico se utiliza como un entrecruzador bifuncional y como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua y álcali diluido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar a temperatura ambiente. Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2623-87-2
Fórmula molecular C4H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL MFCD00002817
Clave InChI GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobutyric acid, butanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-n-butyric acid, butyric acid, 4-bromo, gamma-bromobutyric acid, rarechem al bo 0176, 4-bromobutyricacid, carboxypropyl bromide, 4-bromo-butyric acid, pubchem3754
PubChem CID 75809
Nombre IUPAC 4-ácido bromobutanoico
SMILES OC(=O)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobutyric acid
Punto de fusión 31°C to 33°C
Punto de ebullición 129°C to 131°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Olor Stench
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 1743056
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water and dilute alkali.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.01
Porcentaje de pureza 97%