Learn More
Ácido 4-bromobutírico-2,2,3,3,4,4-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromobutanoic Acid-D6 |
| CAS | 136091-75-3 |
| Fórmula molecular | C4 D6 H Br O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Butanoic-2,2,3,3,4,4-d6 acid, 4-bromo- (9 CI), 4-Bromobutanoic-2,2,3,3,4,4-d6 acid, 4-Bromobutanoic acid-D6, 4-Bromobutyric acid-d6, Carboxypropyl-d6 bromide, γ-Bromobutyric acid-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H7BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexadeuteriobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 173.0382 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0006 g/mol |
| Mostrar más |