Learn More
Éster de (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol de ácido 4-bromobutilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496170 1 g 1 g
15487655 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27097.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165881-36-7
Fórmula molecular C14H24BBrO2
Peso molecular (g/mol) 315.058
Número MDL MFCD09037500
Clave InChI DQGAIMVYOVPBSD-FMSGJZPZSA-N
Sinónimo 4-bromobutylboronic acid 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol ester, 4-bromobutylboronate ester, 4-bromobutaneboronic acid 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol ester, 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol 4-bromobutylboronate ester, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-1,8-dihydrogenio-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.02,6 decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0?,? decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0^ 2,6 decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0_,? decane, 3as,4s,6s,7ar-2-4-bromobutyl-3a,5,5-trimethylhexahydro-2h-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole, 3as,4s,6s,7ar-2-4-bromobutyl-3a,5,5-trimethylhexahydro-4,6-methanobenzo d 1,3,2 dioxaborole
PubChem CID 44784918
SMILES B1(OC2CC3CC(C3(C)C)C2(O1)C)CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
Índice de refracción 1.496
Cantidad 1 g
Rotación óptica +18° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.06
Porcentaje de pureza 95%