Learn More
Bromuro de (4-bromobutil)trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30341116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341116 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30341116 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB681950250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 7333-63-3
Fórmula molecular C23 H21 N3 O4 . H Cl
Cantidad 250 mg
Sinónimo (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide, (4-Bromobutyl)triphenyl-phosphonium Bromide, NSC 84071
Fórmula InChI InChI=1S/C23H21N3O4.ClH/c24-23(25)26-19-10-8-18(9-11-19)22(28)30-20-12-6-16(7-13-20)14-21(27)29-15-17-4-2-1-3-5-17;/h1-13H,14-15H2,(H4,24,25,26);1H
SMILES Cl.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CC(=O)OCc3ccccc3)cc2
Nombre IUPAC 4-carbamimidamidobenzoato de [4-(2-oxo-2-fenilmetoxietil)fenilo]; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 439.892
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.13