Learn More
Bromuro de (4-bromobutil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486226 50 g 50 g
11476226 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23040.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7333-63-3 | C22H23Br2P | 478.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7333-63-3
Fórmula molecular C22H23Br2P
Peso molecular (g/mol) 478.21
Número MDL MFCD00031636
Clave InChI BJDNCJGRAMGIRU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-bromobutyl triphenylphosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenyl phosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenylphosphanium bromide, 4-bromobutyl-triphenylphosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenyl phosphanium bromide, 4-bromobutyl triphenyl-phosphonium bromide, 4-bromo butyl triphenylphosphonium bromide, 4-bromanylbutyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, 4-bromobutyl triphenyl-,bromide 1:1, phosphonium, 4-bromobutyl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 2733851
Nombre IUPAC 4-bromobutil(trifenil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].BrCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 206°C to 212°C
Cantidad 50 g
Beilstein 3812291
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.22
Porcentaje de pureza 98%