Learn More
Bromuro de (4-bromobutil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476226 10 g 10 g
11486226 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23040.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7333-63-3 | C22H23Br2P | 478.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7333-63-3
Fórmula molecular C22H23Br2P
Peso molecular (g/mol) 478.21
Número MDL MFCD00031636
Clave InChI BJDNCJGRAMGIRU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-bromobutyl triphenylphosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenyl phosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenylphosphanium bromide, 4-bromobutyl-triphenylphosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenyl phosphanium bromide, 4-bromobutyl triphenyl-phosphonium bromide, 4-bromo butyl triphenylphosphonium bromide, 4-bromanylbutyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, 4-bromobutyl triphenyl-,bromide 1:1, phosphonium, 4-bromobutyl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 2733851
Nombre IUPAC 4-bromobutil(trifenil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].BrCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 206°C to 212°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3812291
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.22
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide