Learn More
Acetato de 4-bromobutilo, 97%
Código de producto. 11447527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447527 10 g 10 g
11457527 50 g 50 g
11467527 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15632.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4753-59-7 | C6H11BrO2 | 195,056 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4753-59-7
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.056
Número MDL MFCD00000263
Clave InChI UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobutylacetate, 4-bromo-n-butyl acetate, 1-butanol, 4-bromo-, acetate, acetic acid 4-bromobutyl ester, 1-butanol, 4-bromo-, 1-acetate, 4-bromo-1-acetoxybutane, 1-butanol, 4-bromo-,1-acetate, bromobutyl acetate, 4-acetoxy-butylbromide, 4-acetoxybutyl bromide
PubChem CID 78491
Nombre IUPAC acetato de 4-bromobutilo
SMILES CC(=O)OCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobutyl acetate
Densidad 1.348
Punto de ebullición 96°C to 97°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 10 g
Beilstein 1749695
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.07
Porcentaje de pureza ≥98%
RU– Solo para uso en investigación