Learn More
4-bromobifenilo, TRC
Código de producto. 30341867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341867 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30341867 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68054525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBB-No. 3
CAS 92-66-0
Fórmula molecular C12 H9 Br
Cantidad 25 g
Sinónimo PBB 3 (4-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 4-bromo-, Biphenyl, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-1,1'-biphenyl, (4-Bromophenyl)benzene, 1-Bromo-4-phenylbenzene, 4-Biphenyl bromide, 4-Biphenylyl bromide, 4-Bromobiphenyl, 4-Bromodiphenyl, 4-Phenylbromobenzene, 4'-Bromobiphenyl, NSC 406933, PBB 3, p-Biphenylyl bromide, p-Bromobiphenyl, p-Bromodiphenyl, p-Bromophenylbenzene, p-Phenylbromobenzene, p-Phenylphenyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9Br/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
SMILES Brc1ccc(cc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fenilbenceno
Peso molecular (g/mol) 233.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.9888