Learn More
4-Bromobifenilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10664892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10664892 100 g Frasco de vidrio 100 g
10482581 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10664892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197981000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 92-66-0 | C12H9Br | 233.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92-66-0
Fórmula molecular C12H9Br
Peso molecular (g/mol) 233.11
Número MDL MFCD00000100
Clave InChI PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobiphenyl, p-bromobiphenyl, 4-bromo-1,1'-biphenyl, 4-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo, 4-biphenyl bromide, p-bromodiphenyl, biphenyl, 4-bromo, 4-bromo-biphenyl, p-phenylbromobenzene
PubChem CID 7101
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Bromobiphenyl
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 89.0°C to 92.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 310.0°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C6H4Br
Cantidad 100 g
Beilstein 05, 580
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Copos cristalinos
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromobiphenyl
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.