Learn More
4-Bromobifenilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420483 250 g 250 g
11400483 10 g 10 g
11410483 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420483 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12638.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 92-66-0 | C12H9Br | 233.108 g/mol
4-Bromobiphenyl is used as halogenated hydrocarbon. It is also used in used in the synthesis of 4-biphenylthiolate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromobifenilo se utiliza como hidrocarburo halogenado. También se utiliza en la síntesis de 4-Bifeniltiolato.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Evítese la luz y el calor excesivo. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-66-0
Fórmula molecular C12H9Br
Peso molecular (g/mol) 233.108
Número MDL MFCD00000100
Clave InChI PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobiphenyl, p-bromobiphenyl, 4-bromo-1,1'-biphenyl, 4-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo, 4-biphenyl bromide, p-bromodiphenyl, biphenyl, 4-bromo, 4-bromo-biphenyl, p-phenylbromobenzene
PubChem CID 7101
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobiphenyl
Punto de fusión 88°C to 92°C
Punto de ebullición 310°C
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 1907453
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.12
Porcentaje de pureza ≥98%