Learn More
Bromuro de 4-bromobenzilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15435395 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15435395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58662.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 115055-85-1
Densidad 1.015
Fórmula molecular C7H6Br2Zn
Número MDL MFCD01311435
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo zinc 2+ ion 4-bromophenyl methanide bromide
Clave InChI HJQDBIKHGQSYJU-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn++].[Br-].[CH2-]C1=CC=C(Br)C=C1
Nombre IUPAC bromuro de cinc(2+) (4-bromofenil)metanida
Peso molecular (g/mol) 315.31
PubChem CID 57346859
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.31