Learn More
4-Cloruro de bromobencilosulfonil, + 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15229736 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15229736 5 g 5 g
15239736 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15229736 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451490050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 53531-69-4 | C7H6BrClO2S | 269.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53531-69-4
Fórmula molecular C7H6BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 269.55
Clave InChI ZWVWFWGJZPHCHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzylsulfonyl chloride, 4-bromophenyl methanesulfonyl chloride, 4-bromobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromophenyl methanesulphonyl chloride, 4-bromophenyl methyl chlorosulfone, 4-bromo-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenemethanesulfonyl chloride, pubchem2155, acmc-209l8j
PubChem CID 598764
Nombre IUPAC cloruro de (4-bromofenil)metanosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzylsulfonyl chloride
Punto de fusión 116.0°C to 118.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.55
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzylsulfonyl chloride, 95%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.