Learn More
Clorhidrato de 4-bromobencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474423 50 g 50 g
11464423 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474423 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10979.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26177-44-6 | C7H9BrClN | 222.51 g/mol
4-Bromobenzylamine hydrochloride is used to study the characteristics of C-terminal polyamine modification in the presence of protease and amine. Further, it is used to prepare 1-(4-Brombenzyl)-pyrrole by reacting with 2,5-dimethoxy-tetrahydro-furan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-clorhidrato de bromobencilamina se utiliza para estudiar las características de la modificación de la poliamina C-terminal en presencia de proteasa y amina. Además, se utiliza para preparar 1-(4-Brombencil)-pirrol reaccionando con 2,5-dimetoxi-tetrahidro-furano.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26177-44-6
Fórmula molecular C7H9BrClN
Peso molecular (g/mol) 222.51
Número MDL MFCD00012860
Clave InChI BVYUYDBWQMSOKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzylamine hydrochloride, 4-bromophenyl methanamine hydrochloride, 4-bromobenzylamine hcl, 4-bba x hcl, 4-bromo-benzylamine hydrochloride, p-bromobenzylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-bromo-, hydrochloride, pubchem3751, acmc-1cfrz, 4-bromobenzylamine, hcl
PubChem CID 2724096
Nombre IUPAC (4-bromofenil)metanamina;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NCC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión 272°C to 274°C
Cantidad 50 g
Beilstein 3693458
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.52
Porcentaje de pureza 98%