Learn More
4-Bromobencilamina, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10522544 25 g Frasco de vidrio 25 g
10500912 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10522544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350530250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3959-07-7 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3959-07-7
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.05
Número MDL MFCD00047931
Clave InChI XRNVSPDQTPVECU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzylamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 25.0°C
Color Incolora
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.5855 to 1.5875
Cantidad 25 g
Beilstein 12, III, 2350
Sinónimo quinoline, 4-bromo, 4-bromo-quinoline, pubchem7115, acmc-1aijg, 4-bromoquinoline, ksc222e1b
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)metanamina
PubChem CID 11735918
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.05
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.