Learn More
Bromuro de (4-bromobencil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452248 25 g 25 g
11442248 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15220.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51044-13-4 | C25H21Br2P | 512.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51044-13-4
Fórmula molecular C25H21Br2P
Peso molecular (g/mol) 512.23
Número MDL MFCD00051922
Clave InChI FQJYKXVQABPCRA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-bromobenzyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 4-bromophenyl methyl triphenyl-, bromide, 4-bromophenyl methyl triphenylphosphanium bromide, acmc-20apnl, 4-bromobenzyltriphenylphosphoniumbromide, 4-bromobenzyl triphenylphosphoniumbromide, 4-bromobenzyl triphenylphosphonium-bromide, 4-bromobenzyl triphenyl-phosphonium bromide, 4-bromobenzyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 2724858
Nombre IUPAC [(4-bromophenyl)methyl]triphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].BrC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 270°C to 273°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4173386
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.24
Porcentaje de pureza 98%