Learn More
Mercapatano de 4-bromobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483437 250 mg 250 miligramos
11441150 1 g 1 g
11451150 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15483437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26299.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19552-10-4 | C7H7BrS | 203.097 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19552-10-4
Fórmula molecular C7H7BrS
Peso molecular (g/mol) 203.097
Número MDL MFCD03701566
Clave InChI CUCKXDPCCYHFMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzyl mercaptan, 4-bromophenyl methanethiol, 4-bromobenzylmercaptan, 4-bromophenyl methane-1-thiol, acmc-20ammu, pubchem6868, 4-bromo-a-toluenethiol, 4-bromo-, a-toluenethiol, 4-bromo-alpha-toluenethiol
PubChem CID 271218
Nombre IUPAC (4-bromofenil)metanetiol
SMILES C1=CC(=CC=C1CS)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzyl mercaptan
Punto de fusión 26°C to 30°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.617
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1
Porcentaje de pureza 98%