Learn More
Bromuro de 4-bromobencil-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromobenzyl-d6 Bromide |
| CAS | 229948-68-9 |
| Fórmula molecular | C7 2H6 Br2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo-6-(bromomethyl-d2)- (9 CI), 4-Bromobenzyl-d6 Bromide, 1-Bromo-4-[bromo(dideuterio)methyl]-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H6Br2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2 |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Br)C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-[bromo(dideuterio)metil]-2,3,5,6-tetradeuteriobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 255.968 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.921 g/mol |
| Mostrar más |