Learn More
Cloruro de 4-bromobencilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234991 5 g Frasco de vidrio 5 g
10797192 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10234991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346750050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 589-17-3 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-17-3
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.48
Número MDL MFCD00040867
Clave InChI BSIIGUGKOPPTPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-chloromethyl benzene, 4-bromobenzyl chloride, p-bromobenzyl chloride, 4-bromobenzylchloride, 4-bromo-alpha-chlorotoluene, benzene, 1-bromo-4-chloromethyl, ccris 5105, p-bromo-alpha-chlorotoluene, pubchem2478, 4-bromo-benzylchloride
PubChem CID 68528
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(clorometil)benceno
SMILES ClCC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C to 40°C
Color Blanco
Punto de ebullición 136°C to 139°C (27.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2C6H4Br
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 1417
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo y gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.