Learn More
Cloruro de 4-bromobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372447 25 g 25 g
11362447 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11486.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-17-3 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
4-Bromobenzyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-bromobencilo es una importante materia prima y s utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-17-3
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.48
Número MDL MFCD00040867
Clave InChI BSIIGUGKOPPTPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-chloromethyl benzene, 4-bromobenzyl chloride, p-bromobenzyl chloride, 4-bromobenzylchloride, 4-bromo-alpha-chlorotoluene, benzene, 1-bromo-4-chloromethyl, ccris 5105, p-bromo-alpha-chlorotoluene, pubchem2478, 4-bromo-benzylchloride
PubChem CID 68528
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(clorometil)benceno
SMILES ClCC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzyl chloride
Punto de fusión 38°C to 41°C
Punto de ebullición 106°C to 107°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 6123220
Índice Merck 14,1410
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.49
Porcentaje de pureza 97%